missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactone gamma-octanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-176548 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10765051

Marque: Thermo Scientific Acros 129400250

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 104-50-7 | C8H14O2 | 142.2 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 104-50-7
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.2
Numéro MDL MFCD00005402
Clé InChI IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gamma-octalactone, 4-octanolide, 5-butyldihydrofuran-2 3h-one, octanolide-1,4, 2 3h-furanone, 5-butyldihydro, octan-4-olide, gamma-octanolactone, 8-oxo-5-octanolide, gamma-octanoic lactone, 5-butyltetrahydro-2-furanone
CID PubChem 7704
Nom IUPAC 5-butylxolane-2-one
SMILES CCCCC1CCC(=O)O1

Spécification

Nom chimique ou matériau γ-Octanoic lactone
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 234.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4450
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.98
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis