Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Ultra Fine Point Sharpie
Ready-to-use gamma irradiated pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitization procedures.
Marque: Keystone Cleanroom Products S01UFMARKBLK
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 7.48430kg
Description
- Irradiation aux rayons gamma
- Lot contrôlé
- Prêtes à l’emploi
- Conditionnés dans des sachets à décoller Tyvek™ faciles à ouvrir
- Minimise les risques de contamination
- Simplifie la conformité aux SOP
- Éliminez la nécessité de nettoyer les instruments d’écriture contaminés
Spécification
Plastique | |
Non autoclavable | |
Oui |
Noir | |
COC, certificat d’irradiation | |
Stérile |