Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Retractable Ultra Fine Point Sharpie
Ready-to-use gamma irradiated pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitization procedures.
2220.00€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Certifications/Conformité | COC, certificat d’irradiation |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17796899
|
Keystone Cleanroom Products
S01RETMARKBLK |
Noir |
2220.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17706909
|
Keystone Cleanroom Products
S01RETMARKBLUE |
Bleu |
2220.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gamma irradiated
- Lot controlled
- Ready to use
- Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
- Minimize contamination risks
- Simplifies conformance to SOP's
- Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Spécification
Plastique | |
COC, certificat d’irradiation | |
Stérile |
Non autoclavable | |
Oui |