Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Bic Pen
Ready-to-use gamma irradiated pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitization procedures.
1165.00€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
Longueur (métrique) | 14 cm |
Autoclavable | Non autoclavable |
Certifications/Conformité | COC, certificat d’irradiation |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17776899
|
Keystone Cleanroom Products
S01PENBLK |
Noir |
1165.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17786899
|
Keystone Cleanroom Products
S01PENBLUE |
Bleu |
1165.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gamma irradiated
- Lot controlled
- Ready to use
- Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
- Minimize contamination risks
- Simplifies conformance to SOP's
- Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Spécification
Plastique | |
Non autoclavable | |
Oui |
14 cm | |
COC, certificat d’irradiation | |
Stérile |