Learn More
Karl Hecht™ Brosses pour tubes à essai métalliques galvanisées
Provides gentle yet thorough cleaning for test tubes in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Test Tube Brushes feature a handle manufactured from galvanized wire.
3.00€ - 4.00€
Spécification
Type de produit | Brosse pour tubes à essai |
---|---|
Comprend | Extrémité en coton |
Matériau | Fil galvanisé |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10610212
|
Karl Hecht™
42760020 |
160 mm |
4.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10479801
|
Karl Hecht™
42760010 |
300 mm |
3.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10165481
|
Karl Hecht™
42760030 |
330 mm |
4.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With cotton end
- Available for a range of different length and diameter tubes
Spécification
Brosse pour tubes à essai | |
Extrémité en coton | |
Fil galvanisé | |
1 de chaque |