Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Galvanized Steel Support Rod for Stand Base
Code produit. p-8010260
Click to view available options
Longueur (métrique):
550 mm
600 mm
750 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10211831
Marque: Usbeck Laborgeraete™ 2102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Support your M10 laboratory stand bases with Usbeck Laborgeraete™ Galvanized Steel Support Rod for Stand Base. The rod has an internal diameter of 12mm.
  • Steel, zinc plated
  • Threaded M 10
  • Ø 12 mm
Spécification
Matériau Galvanized Steel
Longueur (métrique) 600 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Type de produit Tige-support
À utiliser avec (équipement) M10 stand base
Quantité 1 Ea.