Learn More
Justrite™ Bidons de collecte de déchets d’hydrocarbures en acier galvanisé
Code produit. p-28320
Click to view available options
Capacité (impériale):
2 gal
6 gal.
10 gal
21 gal
Couleur:
Jaune
Rouge
Type de bouchon:
Couvercle manuel
Couvercle à pédale
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11963589
Marque: Justrite™ 09301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour éliminer en toute sécurité les résidus huileux, les chiffons imbibés de solvant et les chiffons d’essuyage. Les bidons de collecte en acier galvanisé pour déchets huileux s’ouvrent à 60 degrés et restent fermés s’ils ne sont pas utilisés.
Fond surélevé ventilé facilitant la circulation de l'air et empêchant toute combustion spontanée.
  • Corps avec revêtement en acier galvanisé robuste sans plomb avec nervures renforcées
  • Étiquette de marquage trilingue
  • La fermeture automatique s’ouvre facilement avec la pédale à pied
Informations sur la commande
Le modèle de 23 L (6 gal) est également disponible avec un levier manuel.
Certifications
Homologués FM. Toutes les poubelles sont homologuées UL (sauf réf. 19-038-295).
Spécification
Capacité (métrique) 38 l
Certifications/Conformité FM, UL, OSHA
Type de bouchon Couvercle à pédale
Diamètre (métrique) externe 35,4 cm
Diamètre (impériale) externe 13,9 in
Capacité (impériale) 10 gal
Couleur Jaune
Finition Revêtement en poudre
Hauteur (métrique) 46,7 cm
Quantité 1 de chaque
Forme Rond
Garantie 10 ans
Poids (impériale) 12 lb
Poids (métrique) 5,4 kg
Comprend Nervures de renforcement, étiquette de sécurité trilingue
À utiliser avec (application) Pour l’élimination en toute sécurité des déchets d’hydrocarbures, des chiffons imbibés de solvant et des chiffons d’essuyage
Hauteur (impériale) 18,25 in
Matériau Acier
Type de produit Poubelle à fond ventilé pour une collecte sécurisée des déchets contaminés par les solvants et les hydrocarbures