Learn More
Justrite™ Bidons de collecte de déchets d’hydrocarbures en acier galvanisé
Code produit. 12913555
Click to view available options
Capacité (impériale):
2 gal
6 gal.
10 gal
21 gal
Couleur:
Jaune
Rouge
Type de bouchon:
Couvercle manuel
Couvercle à pédale
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12913555
Marque: Justrite™ 09200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour éliminer en toute sécurité les résidus huileux, les chiffons imbibés de solvant et les chiffons d’essuyage. Les bidons de collecte en acier galvanisé pour déchets huileux s’ouvrent à 60 degrés et restent fermés s’ils ne sont pas utilisés.
  • Le couvercle ne s’ouvre pas à plus de 60 degrés et reste fermé s’il n’est pas utilisé, isolant le contenu des sources d’incendie et limitant l’oxygène pour éliminer pratiquement tout risque de combustion spontanée
  • La construction en acier durable avec un revêtement en poudre offre une résistance chimique
  • Fond surélevé ventilé facilitant la circulation de l'air et empêchant toute combustion spontanée
  • Corps avec revêtement en acier galvanisé robuste sans plomb avec nervures renforcées
  • Étiquette de marquage trilingue
  • La fermeture automatique s’ouvre facilement avec la pédale à pied
  • Homologué FM, UL, TUV
Informations sur la commande
Le modèle de 23 L (6 gal) est également disponible avec un levier manuel.
Certifications
Homologués FM. Toutes les poubelles sont homologuées UL (sauf réf. 19-038-295).
Spécification
Capacité (métrique) 7,6 L
Certifications/Conformité FM, UL, OSHA
Type de bouchon Couvercle manuel
Diamètre (métrique) externe 24,4 cm
Diamètre (impériale) externe 9,6 in
Capacité (impériale) 2 gal
Couleur Rouge
Finition Revêtement en poudre
Hauteur (métrique) 23,2 cm
Quantité 1 de chaque
Forme Rond
Garantie 10 ans
Poids (impériale) 6 lb
Poids (métrique) 2,7 kg
Comprend Nervures de renforcement, étiquette de sécurité trilingue
À utiliser avec (application) Pour l’élimination en toute sécurité des déchets d’hydrocarbures, des chiffons imbibés de solvant et des chiffons d’essuyage
Hauteur (impériale) 9,1 in
Matériau Acier
Type de produit Bidon de paillasse pour les déchets d’hydrocarbures