Learn More
Brady™ Câble de verrouillage en acier galvanisé
Câble supplémentaire
19.35€ - 24.20€
Spécification
Type de produit | Câble de verrouillage |
---|---|
Couleur | Argent |
Matériau | Galvanized Steel |
Diamètre (impériale) | 0.13 in. |
Diamètre (métrique) | 3.18 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11761885
|
Brady™
065319 |
3.18 mm | 2.44 m |
19.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11771885
|
Brady™
065320 |
3.18 mm | 3.05 m |
24.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Systèmes de condamnation par câble, Câbles de condamnation
- Câble supplémentaire
- Câble en acier galvanisé
Spécification
Câble de verrouillage | |
Galvanized Steel | |
3.18 mm |
Argent | |
0.13 in. | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Câble de verrouillage en acier galvanisé