Learn More
Phosphure de gallium, solide, orange pâle, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
À utiliser dans les dispositifs semi-conducteurs
158.79€ - 2641.14€
Identifiants chimiques
CAS 12063-98-8
Formule moléculaire GaP
Poids moléculaire (g/mol) 100.70
Numéro MDL MFCD00016109
Clé InChI HZXMRANICFIONG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium phosphide, gallium monophosphide, unii-3j421f73dv, ccris 4019, gallium phosphide, polycryst, gallium phosphide trace metals basis, gallium phosphide trace metals basis 1g, gallium phosphide, single crystal substrate , <111>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mmAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 82901
Nom IUPAC gallanylidynephosphane
SMILES P#[Ga]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11391609
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012266.04
2 g
158.79€
2g
11381609
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012266.09
10 g
617.07€
10g
11371609
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012266.18
50 g
2641.14€
50g
Description
Description
Gallium phosphide (GaP) is used in semiconductor devices, and in the manufacture of light-emitting diodes (LEDs) doped with other elements or in combination with gallium arsenide phosphide. With appropriate dopants, p-type and n-type semiconductors can be produced. It is used in optical systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 235-057-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Phosphure de gallium, solide, orange pâle, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals