Learn More
Lingot de gallium, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361238
Lingot de gallium, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361238
50 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
500 g
Code produit. 11361238
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010187.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-55-3
Formule moléculaire Ga
Poids moléculaire (g/mol) 69.72
Numéro MDL MFCD00134045
Clé InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atomAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nom IUPAC gallium
SMILES [Ga]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium ingot
Couleur Gris-Argent
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2803
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 99.999%
Forme Ingot
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotJ22Z041 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number010187.18,010187.14,010187.36,010187.30
Numéro de lotX22K052 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number010187.18,010187.14,010187.36,010187.30
Numéro de lotX22K053 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number010187.18,010187.14,010187.36,010187.30
Numéro de lotU19K063 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog Number010187.18,010187.14,010187.36,010187.30
Numéro de lotP23J019 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number010187.18
Nom du produit
Lingot de gallium, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >