Learn More
Eutectique de gallium-indium-étain, liquide blanc argenté, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
35.68€ - 489.44€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gallium Indium Tin eutectic |
---|---|
Point de fusion | 10.7°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Liquide |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (Metals basis) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014634.03 |
1 g |
35.68€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014634.09 |
10 g |
160.96€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014634.18 |
50 g |
489.44€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gallium-Indium eutectic (EGAIn) is an electrically conductive fluid metal. It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gallium Indium Tin eutectic | |
Blanc | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00144388 | |
Odorless |
10.7°C | |
Liquide | |
Ga:In:Sn; 62:22:16 wt.% | |
Insoluble in water or organic solvents. | |
6.359 |
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante