Learn More
Alliage de gallium-indium 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
38.59€ - 659.28€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gallium Indium alloy |
---|---|
Couleur | Gris |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (metals basis) |
Formule moléculaire | Ga:In; 40:60 wt.% |
Numéro MDL | MFCD00144387 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
1 g |
38.59€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
10 g |
164.82€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044240.18 |
50 g |
659.28€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Step soldering involving temperature sensitive components, Soldering to molded interconnect device (MID) plastics, Fusible alloys/fuse applications, Mercury replacement, Thermal and electrical conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gallium Indium alloy | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00144387 | |
Odorless |
Gris | |
Ga:In; 40:60 wt.% | |
Insoluble in water. | |
Solide |
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-163-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only