Learn More
Sulfure de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11394288
Sulfure de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394288
5 g
Click to view available options
Quantité:
0.2 g
1 g
5 g
Code produit. 11394288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041538.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Gallium(III) sulfide is used in semiconductor materials, functional ceramic materials, fluorescent powder and photoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12024-22-5
Formule moléculaire Ga2S3
Poids moléculaire (g/mol) 235.63
Numéro MDL MFCD00016106
Clé InChI BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC digallium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) sulfide
Point de fusion 1255°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité It dissolves in water slowly,which is easy to dissolve in concentrated alkaline to get gallate salts. It is also dissolves in HCL and nitric acid.
Poids de la formule 235.63
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.77 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX16J056 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number041538.06
Numéro de lotG24T004 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041538.03,041538.06
Numéro de lotJ09Z031 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041538.03,041538.06
Numéro de lotT07G070 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041538.03,041538.06
Numéro de lotA23P18A Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number041538.03,041538.06
Nom du produit
Sulfure de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >