Learn More
Sulfure de gallium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Gallium(III) sulfide is used in electronics and photonics. It acts as an active material in lithium secondary batteries. Further, it is used in thin-film solar cells. It is also used to prepare gallium lanthanum sulfide glass by reacting with lanthanum sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gallium(III) sulfide |
Point de fusion | 1255°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 0.5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3260 |
Poids de la formule | 235.63 |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q06I004 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 013387.04,013387.02,013387.09 |
Y15H030 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 013387.04,013387.02,013387.09 |
Q12D031 | Certificat d’analyse | 28/12/2021 | 013387.04,013387.02,013387.09 |
P11G030 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 013387.04,013387.02,013387.09 |
P31B024 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 013387.04,013387.02,013387.09 |