Learn More
Oxyde de gallium(III), + de 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gallium(III) oxide |
Point de fusion | 1740°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline fine |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99+% |
Formule linéaire | Ga2O3 |
Fieser | 04,241 |
Merck Index | 15, 4382 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids,alkalies |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Gallium(III) oxide