Learn More
Oxyde de gallium(III), 99,995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
En analyse spectroscopique
88.70€ - 301.00€
Identifiants chimiques
CAS 12024-21-4
Formule moléculaire Ga2O3
Poids moléculaire (g/mol) 187.44
Numéro MDL MFCD00011020
Clé InChI AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11348327
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032102.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11338327
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032102.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
In spectroscopic analysisGallium(III) oxide is used in vacuum deposition. It is useful for making semiconductor devices, gallium-alumina catalyst, gas sensors, luminescent phosphors and dielectric coatings of solar cells. Used as an evaporated material and sputtering target of 99.999% in dielectric films. It shows potential for developing deep-ultraviolet TCOs (Transparent Conductive Oxides) and transparent electrodes for ultraviolet optoelectronic devices. Recent studies report that gallium oxide can be a strong contender for power electronic devices for example in ultrahigh-voltage power switching applications. Films made of gallium oxide have gained commercial interest owing to their gas sensitive characteristics, and glasses made with gallium oxide are the preferred optical materials for use in advanced technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12024-21-4
187.44
AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Ga2O3
MFCD00011020
digallium(3+) trioxidandiide
Spécification
Gallium(III) oxide
12024-21-4
(Base des métaux)
MFCD00011020
Insoluble in water; Soluble in alkalies; Very slightly soluble in hot acids.
[O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
187.44
99.99%
1.92
1900°C
Poudre
Ga2O3
14,4346
AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
digallium(3+) trioxidandiide
187.44
Odorless
6.44 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-691-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante