Learn More
Nitrure de gallium(III), 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
238.00€ - 1901.00€
Identifiants chimiques
CAS 25617-97-4
Formule moléculaire GaN
Poids moléculaire (g/mol) 83.73
Numéro MDL MFCD00016108
Clé InChI JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium nitride, gallium mononitride, unii-1r9cc3p9vl, gallium nitride,, 1r9cc3p9vl, gallium nitride trace metals basis, gallium iii nitride trace metals basis 10g
CID PubChem 117559
Nom IUPAC azanylidynegallane
SMILES N#[Ga]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11399367
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040218.09
10 g
238.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11389367
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040218.18
50 g
857.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11309377
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040218.30
250 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Gallium(III) nitride is used to read blu-ray discs. It is used in various wireless infrastructure applications. It finds applications in optoelectronic, high-power and high-frequency devices. It is also useful in military electronics (active electronically scanned array radars). It is biocompatible and used in electrodes and electronic components in living organisms. It is a suitable material for solar cell arrays for satellites. It is employed in bright light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
25617-97-4
83.73
JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
117559
N#[Ga]
GaN
MFCD00016108
gallium nitride, gallium mononitride, unii-1r9cc3p9vl, gallium nitride,, 1r9cc3p9vl, gallium nitride trace metals basis, gallium iii nitride trace metals basis 10g
azanylidynegallane
Spécification
Gallium(III) nitride
25617-97-4
Poudre
GaN
14,4351
Slightly soluble in hot concentrated sulfuric acid and hot conc; sodium hydroxide; Insoluble in water and dilute acids.
N#[Ga]
83.73
83.73
Moisture sensitive
800°C (sublimation)
Jaune
(Base des métaux)
MFCD00016108
gallium nitride, gallium mononitride, unii-1r9cc3p9vl, gallium nitride,, 1r9cc3p9vl, gallium nitride trace metals basis, gallium iii nitride trace metals basis 10g
JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
azanylidynegallane
117559
99.99%
6.1 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'einecsNumber' : 247-129-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote