Learn More
Hydrate de nitrate de gallium(III), 99,9 %, base métallique, Thermo Scientific Chemicals
Description
Gallium(III) nitrate hydrate is used in the preparation of gallium nitride and other gallium compounds. It acts as a drug used to treat symptomatic hypercalcemia secondary to cancer. It finds application as an antineoplastic agent and also as an acting agent for the treatment of bone-resorptive diseases. It is involved to improve the cultural selectivity of medically significant fungi by suppression of contaminating bacterial flora.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gallium(III) nitrate hydrate |
Point de fusion | 110°C (decomposition) |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre / flocons / cristaux / microbilles / grumeau, etc. |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metal basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Nom IUPAC | gallium ; trinitrate ; hydrate |
Poids de la formule | 255.73 (Anhydrous) |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Gallium(III) nitrate hydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Gallium (III) Nitrate Hydrate