Learn More
Fluorure de gallium(III), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
165.00€ - 606.00€
Identifiants chimiques
CAS 7783-51-9
Numéro MDL MFCD00011021
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11351499
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013987.03
1 g
165.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11361499
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013987.06
5 g
606.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Gallium(III) fluoride is employed in the preparation and study of optical fluorogallate glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7783-51-9
MFCD00011021
Spécification
∼1000°C
800°C (sublimation)
Blanc
(Base des métaux)
UN3260
Soluble in water (0.02g/L at 200C).
99.999%
Moisture sensitive
Gallium(III) fluoride
7783-51-9
Poudre
MFCD00011021
14,4354
126.72
Odorless
4.47 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-004-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote