Learn More
Chlorure de gallium(III), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 11368527
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-90-3
Formule moléculaire Cl3Ga
Poids moléculaire (g/mol) 176.073
Numéro MDL MFCD00011018
Clé InChI UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
CID PubChem 26010
Nom IUPAC trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 201°C
Nom chimique ou matériau Gallium(III) chloride
Point de fusion 78°C
Couleur Blanc
Forme physique Ultra-sec. Diverses formes (poudre / flocons / crist/microbilles, etc.)
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Soluble in benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Poids de la formule 176.03
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Ultra dry. White powder/flake/crystalline/beads, etc.
Densité 2.47