Learn More
Chlorure de gallium(III), + de 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), anhydre, microbilles, mailles -10, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 12387153
Chlorure de gallium(III), + de 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), anhydre, microbilles, mailles -10, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12387153
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 12387153
Marque: Thermo Scientific Acros 444101000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-90-3
Formule moléculaire Cl3Ga
Poids moléculaire (g/mol) 176.08
Clé InChI UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliueAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 26010
Nom IUPAC trichlorogallane
SMILES Cl[Ga](Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 201.0°C
Nom chimique ou matériau Gallium(III) chloride
Point de fusion 78.0°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99+%
Formule linéaire GaCl3
Merck Index 15,4378
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 176.08
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463244 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/06/2024 Catalog Number444100250,444101000,444100050
Numéro de lotA0460686 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/02/2024 Catalog Number444100250,444101000,444100050
Numéro de lotA0450799 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2023 Catalog Number444100250,444101000,444100050
Numéro de lotA0401728 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number444100250,444101000,444100050
Numéro de lotA0399800 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number444100250,444101000,444100050
Nom du produit
Chlorure de gallium(III), + de 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), anhydre, microbilles, mailles -10, Thermo Scientific Chemicals >