Learn More
Fenêtre optique, arséniure de gallium, Alfa Aesar™, diamètre : 12,7 x 2 mm d’épaisseur
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Type | Fenêtre optique |
| Matériau | Gallium Arsenide |
| Épaisseur (métrique) | 2mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre (métrique) | 12,7mm |