Learn More
Acide gallique monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-138191 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Unit Size:
100g
2.50kg
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10286270
Brand: Thermo Scientific Acros 220761000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5995-86-8
Formule moléculaire C7H5O5
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
Numéro MDL MFCD00149098
Clé InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
CID PubChem 24721416
Nom IUPAC Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque ; hydrate
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Gallic acid monohydrate
Note relative au nom c.p.
Point de fusion 251,0°C
Couleur Blanc à beige
Formule linéaire (HO)3C6H2CO2H·H2O
Beilstein 10, 470
Merck Index 15, 4375
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :15 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le glycérol et l’acétone, pratiquement insoluble dans le benzène, le chloroforme et l’éther de pétrole
Poids de la formule 188.12
Pourcentage de pureté ≥99% (on dry substance)
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10 % max. (120°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Gallic acid monohydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Gallic acid monohydrate