Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs Gallery pour l’analyse des aliments et des boissons
Choisissez parmi une sélection en pleine expansion de tests pour l’analyse automatisée d’aliments et de boissons.
190.00€ - 243.00€
Spécification
Type d’échantillon Échantillons d’aliments et de boissons
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
17862920
Afficher les documents
Thermo Scientific™
984322
Réactifs pour système d’acide D-isocitrique (300 tests) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
17872920
Afficher les documents
Thermo Scientific™
984327
Réactifs pour système d’acide citrique (250 tests) Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Gagnez du temps en éliminant la préparation des réactifs grâce aux réactifs pour système Thermo Scientific™ Gallery™ pour l’analyse des aliments et des boissons. Plus de 50 réactifs pour système Gallery prêts à l’emploi sont proposés pour l’analyse des aliments et des boissons. Les kits comprennent deux à quatre réactifs dans des flacons à code-barres de 20 ml. Cela permet de lire automatiquement les données d’identification nécessaires, telles que les numéros de lot et les dates d’expiration, via le lecteur de code-barres de l’analyseur séquentiel. Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes. Gagnez du temps et diminuez le nombre d’erreurs en simplifiant votre analyse avec les réactifs pour système Gallery.
  • Les kits comprennent 2 à 4 réactifs en flacons de 20 ml
  • Les flacons munis de code-barres sont d’une utilisation simple et rapide
  • Toutes les données nécessaires, comme le numéro de lot et la date d’expiration, sont lues automatiquement
  • Les mesures photométriques sont principalement basées sur la formation ou la consommation de NAD ou de NADH
  • Les mesures sont effectuées à 340 nm et 37°C
  • Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes
Spécification
Spécification
Échantillons d’aliments et de boissons
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Washing solution 4.5%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hypochlorite