Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs Gallery pour l’analyse des aliments et des boissons
Choisissez parmi une sélection en pleine expansion de tests pour l’analyse automatisée d’aliments et de boissons.
Marque: Thermo Scientific™ 984322
Description
Gagnez du temps en éliminant la préparation des réactifs grâce aux réactifs pour système Thermo Scientific™ Gallery™ pour l’analyse des aliments et des boissons. Plus de 50 réactifs pour système Gallery prêts à l’emploi sont proposés pour l’analyse des aliments et des boissons. Les kits comprennent deux à quatre réactifs dans des flacons à code-barres de 20 ml. Cela permet de lire automatiquement les données d’identification nécessaires, telles que les numéros de lot et les dates d’expiration, via le lecteur de code-barres de l’analyseur séquentiel. Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes. Gagnez du temps et diminuez le nombre d’erreurs en simplifiant votre analyse avec les réactifs pour système Gallery.
- Les kits comprennent 2 à 4 réactifs en flacons de 20 ml
- Les flacons munis de codes-barres sont d’une utilisation simple et rapide
- Toutes les données nécessaires, comme le numéro de lot et la date de péremption, sont lues automatiquement
- Les mesures photométriques sont principalement basées sur la formation ou la consommation de NAD ou de NADH
- Les mesures sont effectuées à 340 nm et 37°C
- Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes
Spécification
Réactif pour système d’acide D-isocitrique | |
Réactifs pour système d’acide D-isocitrique (300 tests) | |
300 | |
Test enzymatique avec isocitratedéshydrogénase | |
340 |
Échantillons d’aliments et de boissons | |
Acide D-isocitrique | |
10 à 600 mg/l | |
Flacons de 20 ml |