Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs pour système Gallery™ pour l’analyse environnementale et industrielle
Choisissez parmi une sélection en pleine expansion de tests pour la surveillance automatisée de la qualité de l’eau et l’analyse des nutriments.
Marque: Thermo Scientific™ 984368
Description
Gagnez du temps en éliminant la préparation des réactifs grâce aux réactifs du système Thermo Scientific™ Gallery™ pour les essais environnementaux tels que l’analyse de l’eau (eaux propres, eaux usées, digestion des sols et des boues, effluents et eau saline) et l’analyse industrielle (eau de procédé). Avec plus de 40 réactifs pour système Gallery prêts à l’emploi pour l’analyse environnementale, les kits incluent 1 à 3 réactifs dans des flacons à code-barres de 20 ml, ce qui permet au lecteur de code-barres de l’analyseur séquentiel de lire automatiquement les données d’identification nécessaires, telles que le lot et la date d’expiration. Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes et les applications de test sont basées sur les méthodes standard recommandées pour l’eau et les eaux usées utilisées dans la plupart des pays. Gagnez du temps et réduisez les erreurs en simplifiant votre analyse avec les réactifs pour système Gallery™ pour l’analyse environnementale.
Points clés :- Toutes les applications de test reposent sur des méthodologies recommandées par les pratiques standard d’analyse de l’eau potable et de l’eau usée dans différents pays
- Les kits comprennent 1 à 3 réactifs en flacons de 20 ml
- Les flacons munis de codes-barres sont d’une utilisation simple et rapide
- Toutes les données nécessaires, comme le numéro de lot et la date de péremption, sont lues automatiquement
- Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes
- Entre autres matrices pouvant être analysées figurent l’eau propre, les eaux usées, les digests de sols et de boues, les effluents et les solutions salines et les eaux de procédés
Spécification
Réactif pour système de phosphate | |
Réactifs pour système de phosphate - R2 (3000 tests) | |
3000 | |
4 x 20 ml |
Échantillon d’eau, échantillon de sol | |
Phosphate R2 | |
1,0 à 10,0 | |
880 |