Learn More
Eppendorf™ Incubateurs Galaxy™ 48 R
Click to view available options
Modèle de porte:
Porte intérieure en verre simple
Porte intérieure à 2 ouvertures
Contrôle de l’oxygène:
Contrôle de l’O2 de 1 à 19 %
Néant
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 48 L (1,7 pi3) offre une capacité moyenne dans un faible encombrement
- Options : Alarme Désinfection (4 heures à 120°C), contrôle de l’O2 (par exemple pour les études hypoxiques), porte intérieure en verre scindée en 2
- La conception sans ventilateur offre un espace plus utile.
- Le système de chauffage direct à six côtés offre un environnement incubé uniforme.
- Chambre en acier inoxydable emboutie et facile à nettoyer sans coutures ni soudures
- Faible consommation de gaz
- Relais d’alarme intégré
Spécification
Spécification
| Description | Alimentation R.-U./HKG |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Contrôle de l’oxygène | Néant |
| Modèle de porte | Porte intérieure en verre simple |