Learn More
Eppendorf™ Incubateurs Galaxy™ 48 R
Code produit. 15385194
Click to view available options
Modèle de porte:
Porte intérieure en verre simple
Porte intérieure à 2 ouvertures
Contrôle de l’oxygène:
Contrôle de l’O2 de 1 à 19 %
Néant
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15385194
Marque: Eppendorf™ CO48310001
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Lorsqu’un niveau élevé d’isolement de culture cellulaire est requis ou qu’un espace très limité est disponible dans le laboratoire, le Galaxy 48R empilable est le bon choix. La désinfection à haute température, une chambre sans soudure et une conception sans ventilateur facilitent le nettoyage et offrent une grande protection contre la contamination.
  • 48 L (1,7 pi3) offre une capacité moyenne dans un faible encombrement
  • Options : Alarme Désinfection (4 heures à 120°C), contrôle de l’O2 (par exemple pour les études hypoxiques), porte intérieure en verre scindée en 2
  • La conception sans ventilateur offre un espace plus utile.
  • Le système de chauffage direct à six côtés offre un environnement incubé uniforme.
  • Chambre en acier inoxydable emboutie et facile à nettoyer sans coutures ni soudures
  • Faible consommation de gaz
  • Relais d’alarme intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Alimentation R.-U./HKG
Technologie de capteur de CO2 Capteur IR
Contrôle de l’oxygène Néant
Modèle de porte Porte intérieure en verre simple