Learn More
Étalon de gadolinium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10010552 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Gd1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7440-54-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Gd
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Numéro MDL MFCD00011022
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nom IUPAC gadolinium
SMILES [Gd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Quantité 500 mL
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.
2 - 5 % HNO3    1 000 μg/ml    PLGD2-2Y, -2X    10 000    PLGD2-3Y, -3X
Solvant ou matrice 2% HNO3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire