Learn More
Tige de gadolinium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11353818
Tige de gadolinium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353818
10 mm
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
Code produit. 11353818
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040289.HF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-54-2
Formule moléculaire Gd
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Numéro MDL MFCD00011022
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nom IUPAC gadolinium
SMILES [Gd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium rod
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Quantité 10 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.25g/mm
Forme Tige moulée, le diam. est d’environ
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM24L001 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
Numéro de lotN29K056 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
Numéro de lotN29K054 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
Numéro de lotT19J051 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2023 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
Numéro de lotB27R047 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number040289.DJ,040289.DH,040289.HF
Nom du produit
Tige de gadolinium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals >