Learn More
Poudre de gadolinium, maille -40, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15461027
Poudre de gadolinium, maille -40, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15461027
2 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Code produit. 15461027
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012896.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-54-2
Formule moléculaire Gd
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Numéro MDL MFCD00011022
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nom IUPAC gadolinium
SMILES [Gd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium powder
Couleur Argent
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Quantité 2 g
Poids de la formule 157.25
Pourcentage de pureté 99%
Dimensions de la maille −40 Mesh
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY28I010 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2023 Catalog Number012895.18,012895.09,012896.04
Numéro de lotX06I026 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number012895.18,012895.09,012896.04
Numéro de lotP15I029 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012895.18,012895.09,012896.04
Numéro de lotP14I028 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012895.18,012895.09,012896.04
Numéro de lotP15I024 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012895.18,012895.09,012896.04
Nom du produit
Poudre de gadolinium, maille -40, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >