Learn More
Nitrate de gadolinium(III) pentahydraté, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gadolinium(III) nitrate pentahydrate |
Point de fusion | 92.0°C |
Note relative au nom | 99.9% |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% |
Formule linéaire | Gd(NO3)3·5H2O |
Merck Index | 14, 4326 |
Poids de la formule | 433.33 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS03_Oxidiser.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identifiant produit
- Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.