Learn More
Iodure de gadolinium(III), ultra-sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
135.00€ - 477.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13572-98-0 |
---|---|
Formule moléculaire | GdI3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 537.96 |
Numéro MDL | MFCD00016114 |
Clé InChI | IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | Triiodure de gadolinium(3+) |
SMILES | [I-].[I-].[I-].[Gd+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035735.03 |
1 g |
135.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035735.06 |
5 g |
477.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a compound in semiconductors and other high purity applications, for contrast imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
13572-98-0 | |
537.96 | |
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K | |
[I-].[I-].[I-].[Gd+3] |
GdI3 | |
MFCD00016114 | |
Triiodure de gadolinium(3+) |
Spécification
Gadolinium(III) iodide | |
Ultra dry | |
Poudre | |
GdI3 | |
Soluble in water. | |
[I-].[I-].[I-].[Gd+3] | |
537.96 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
926°C | |
13572-98-0 | |
(REO) | |
MFCD00016114 | |
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K | |
Triiodure de gadolinium(3+) | |
537.96 | |
Ampoule |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-997-6
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only