Learn More
Bromure de gadolinium(III), ultra sec, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305907
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13818-75-2
Formule moléculaire GdBr3
Numéro MDL MFCD00049741
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium (III) bromide
Point de fusion 770°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité It is soluble in water. Also soluble in THF,1,2-Diethoxyethane,p-dioxane,and alkyl amine.
Poids de la formule 396.96
Pourcentage de pureté 99.99%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic