Learn More
Feuille de gadolinium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361779
Feuille de gadolinium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361779
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11361779
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012395.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-54-2
Formule moléculaire Gd
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Numéro MDL MFCD00011022
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nom IUPAC gadolinium
SMILES [Gd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium foil
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Poids ≈1.2g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY05K025 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog Number012395.FF,012395.FI
Numéro de lotY24G082 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number012395.FF,012395.FI
Numéro de lotR05I004 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2022 Catalog Number012395.FF,012395.FI
Numéro de lotF23N05 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012395.FF,012395.FI
Numéro de lotU11A037 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number012395.FF,012395.FI
Nom du produit
Feuille de gadolinium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >