Learn More
Feuille de gadolinium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11490270
Feuille de gadolinium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490270
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11490270
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012396.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Oxide of Gadolinium foil is used in the control rods of some nuclear reactors. It is used as nuclear control rod material. Neutron shielding, phosphor activator, catalyst, scavenger for oxygen in titanium production. A metal element that is used in magnetic resonance imaging (MRI) and other imaging methods. It has been used in making gadolinium yttrium garnets, which have microwave applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-54-2
Formule moléculaire Gd
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Numéro MDL MFCD00011022
Clé InChI UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
CID PubChem 23982
ChEBI CHEBI:33375
Nom IUPAC gadolinium
SMILES [Gd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium foil
Couleur Argent
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Quantité 50 x 50 mm
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in dilute acid.
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids ≈0.49g/25x25mm
Forme Feuille
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP30I053 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number012396.FF,012396.FI
Numéro de lotF13Y011 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012396.FF,012396.FI
Numéro de lotH13T014 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012396.FF,012396.FI
Numéro de lotG19P31 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012396.FF,012396.FI
Numéro de lotL11K31 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number012396.FF,012396.FI
Nom du produit
Feuille de gadolinium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >