Learn More
Sulfate G418 (poudre blanche à blanc cassé), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | G418 Sulfate |
Type | G418 Sulfate |
Forme physique | Solide |
Absorbance | < 0.015 at 280nm, < 0.10 at 570nm |
Plage de pourcentage du dosage | > 98 % |
Conditionnement | Verre ambré |
Puissance | > 730μg/mg |
Poids de la formule | 692.7 |
Pourcentage de pureté | >98% |
Eau | 10% Max. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- G418 sulfate
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .