Learn More
Disulfate de G418, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
Description
G418 disulfate is an aminoglycoside that is toxic to bacteria, yeast, protozoans and helminths. It prevents protein synthesis by blocking the elongation step in prokaryotic and eukaryotic ribosomes. It is used as a selection agent for G418 resistant bacteria or fungi after transformation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans un endroit frais.
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stocker dans un endroit frais.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | G418 disulfate |
Type | G418 Disulfate |
Forme physique | Poudre |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-hydroxyethyl)oxane-3,4-diol; bis(sulfuric acid) |
Poids de la formule | 692.71 |
Qualité | Réactifs de culture cellulaire |
Couleur | Blanc |
Quantité | 5 g |