Learn More
Mettler Toledo™ Titrateur potentiométrique G10S Compact
Idéal pour une titration potentiométrique rapide et précise avec un fonctionnement très simple. Le titrateur potentiométrique Mettler Toledo G10S Compact dispose d’une interface facile à utiliser et d’une conception d’économie d’espace qui en font un choix idéal pour l’analyse quotidienne de routine.
Marque:  Mettler Toledo™ 30267117
Code produit. 15834684
  • 17985.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Interface utilisateur One Click™
  • Grand écran tactile couleur (VGA 5,7 po couleur TFT, 640 x 480 pixel) avec interface utilisateur simple à comprendre et rapide à utiliser One Click
  • Tous les utilisateurs disposent de leur propre écran d’accueil avec des boutons de raccourci dédiés (4 par utilisateur) pour lancer directement des tâches de routine spécifiques
  • Interface utilisateur disponible en anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois, russe, polonais, coréen et portugais
Gestionnaire de solvants pour une manipulation sûre des liquides
  • Protège les utilisateurs contre tout contact avec des produits chimiques
  • S’occupe du remplissage, de la vidange et de l’échange de solvants
  • Il est contrôlé par le titrateur et offre un échange de solvants avec One Click sans interaction supplémentaire de l’utilisateur
Burettes intelligentes
  • Reconnaît automatiquement le titrant lorsque la burette est installée sur le titrateur
  • Les données importantes sont enregistrées sur la puce RFID et directement transférées vers le titrateur, où elles sont stockées et peuvent être surveillées
  • Élimine l’utilisation d’un titrant erroné ou expiré
  • Détection de capteur Plug & Play
Adaptation des méthodes prédéfinies
  • Plus de 20 méthodes testées standard sont disponibles en tant que méthodes préprogrammées et peuvent être utilisées directement
  • Si nécessaire, elles peuvent être facilement éditées avec l’éditeur de méthode bien structuré pour être intégrées de manière optimale dans vos processus
  • Nombre max. de méthodes : 5
Exportation des données flexible
  • Exportez les données sous forme de fichiers CSV, PDF ou XML
  • Les périphériques tels que les imprimantes et les clés de mémoire peuvent être connectés via le port USB et sont automatiquement reconnus
  • Imprimantes USB courantes (DIN-A4 / US Letter) ou imprimante compacte USB-P25 pour un enregistrement sur papier sécurisé et conforme aux BPL
Lecteurs de burette
  • Nombre max. à doser et titrer : 1 interne
  • Nombre de fonctions de méthode par méthode : 10
  • Nombre d’échantillons par série : 120
  • Méthodes METTLER TOLEDO prédéfinies : >20
Raccordement
  • Exportation / Impression des données : USB, Ethernet, PDF
  • Ethernet (TCP / IP) : 1
  • COM (connexion de balance en série) : 1
  • Hôte USB (imprimante, clé mémoire, concentrateur) : 2
  • TTL E / S : 1
  • Pompe / agitateur : 1
Entrée du capteur potentiométrique
  • Plage de mesures : ± 2000 mV
  • Résolution : 0,1 mV
  • Limite d’erreur : 0,2mV
Entrée du capteur polarisé
  • Plage de mesure Ipol / Upol : 0 à 2000 mV / 0 à 200 μA
  • Résolution Ipol / Upol : 0,1 mV / 0,1 μA
  • Limite d’erreur Ipol / Upol : 2 mV / 0,2 μA
  • Plage de sources de courant Ipol / Upol : 0 à 24 μA CA / 0 à 2000 mV CA
  • Résolution de source de courant Ipol / Upol : 0,1 μA / 0,1 mV
Sonde de température PT1000
  • Plage de mesures : –20° à 130°C
  • Résolution : 0,1°C
  • Limite d’erreur : 0,2°C
Lecteurs de burette
  • Résolution de la burette : 1/20 000 du volume de la burette
  • Résolution de la burette (burette de 20 ml) : 1 μL
  • Limite d’erreur : 0,2 % du volume de la burette
  • Résolution du résolveur : 0,0625 % du volume de la burette
  • Temps de remplissage et d’éjection : 20 s
Spécifications
  • Dimensions (P x L x H) : 33,3 x 21 x 32 cm
  • Poids : 4,2kg
Certifications
CE, ISO 9001, ISO 14001