Learn More
asecos™ Armoire pour bouteilles de gaz de type 90 G-ULTIMATE-90
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15121866 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur confort (tôle d’acier galvanisé et revêtement en poudre)
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur confort (tôle d’acier galvanisée et revêtue de poudre)
1 bouteille de gaz pour équipement intérieur standard (tôle d’acier galvanisé et revêtement en poudre)
Capacité de charge:
2 bouteilles de gaz de 50 L
4 bouteilles de gaz de 50 L ou 8 bouteilles de gaz de 10 L
Jusqu’à 1 bouteilles de gaz de 50 L ou 2 bouteilles de gaz de 10 L
Jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 3 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L ou 7 bouteilles de gaz de 10 L
Jusqu’à 4 bouteilles de gaz de 50 L ou 8 bouteilles de gaz de 10 L
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit. 15121866
Marque: asecos™ 3067800130682
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Équipé de bouteilles de gaz
  • Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
  • Construction robuste et durable : corps en tôle d’acier revêtue de poudre
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : grande hauteur intérieure (1890 mm), nombreuses possibilités de points d’intercommunication sur le dessus de l’armoire
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à une évacuation technique, ventilation égalisée à l’intérieur de l’armoire
  • Testé et certifié : selon les principes GS plus stricts
  • Certificats
    • Résistance au feu pendant 90 minutes
    • type testé conformément à la norme EN 14470-2
    • Conformité EN 16121/16122
    • Certification GS
    • Conforme CE
Garantie
Cinq ans
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-2, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
Configuration 1 bouteille de gaz pour équipement intérieur standard (tôle d’acier galvanisé et revêtement en poudre)
Profondeur (métrique) extérieure 615 mm
Profondeur (métrique) intérieure 425 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 425 x 477 x 1858 mm
Dimensions (P x L x H) 615 x 598 x 2050 mm
Modèle de porte Ailette, Charnière gauche
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail : jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 litres
Hauteur (métrique) extérieure 2050 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1858 mm
Capacité de charge 2 bouteilles de gaz de 50 L
Modèle G90.205.060.2F
Nbre de portes 1
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Largeur (métrique) extérieure 598 mm
Largeur (métrique) intérieure 477 mm
Couleur Gris Clair (RAL 7035)
Profondeur (impériale) extérieure 24.21 in.
Hauteur (impériale) extérieure 80.71 in.
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire de bouteilles de gaz
Largeur (impériale) extérieure 23.54 in.