Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur G Series
Températures uniformes grâce aux contrôles électroniques. Le réfrigérateur Liebherr™ G Series est disponible en deux formats haute capacité pour les laboratoires de recherche. Les unités assistées par ventilateur sont équipées de la fonction de dégivrage automatique et des alarmes de température. Pieds et verrou inclus. Disponible en blanc classique et en acier inoxydable.
Spécification
Plage de températures (réfrigérateur) | 1°C à 15°C |
---|---|
Modèle de porte | Réversible avec verrou |
Dégivrage | Automatique |
Réfrigérant | R600A |
Intérieur | Moulé |
Description
Réfrigérateur de laboratoire sophistiqué pour obtenir des températures constantes- Commande électronique de contrôle de la température pour assurer une stabilité maximale de la température (profil de température : 1° à 15°C)
- Panneau de commande à affichage numérique avec alarmes sonores et visuelles en cas d’ouverture de porte et de température élevée
- Ventilateur intégré pour assurer des températures constantes et un refroidissement rapide après ouverture de la porte
- Dégivrage automatique par évaporation de la condensation
- Les unités tropicalisées peuvent résister à une température ambiante élevée (jusqu’à 40°C) et à une humidité élevée
- Réfrigérateurs grande capacité et haute qualité avec pieds
- Excellent rapport économie énergétique/efficacité et réfrigérant à base d’hydrocarbures écologiques
- Étagères avec grilles en acier réglables en hauteur incluses
- Porte réversible avec verrou intégré pour un stockage sécurisé des biens les plus précieux
- Apparence extérieure au choix : blanc classique en acier inox
Spécification
1°C à 15°C | |
Automatique | |
Moulé | |
581 mm | |
230 V |
Réversible avec verrou | |
R600A | |
Numérique, externe | |
650 mm | |
50 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Réfrigérateur G Series