missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ G 28UCM
FASN inhibitor
274.29€ - 1068.01€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(3,4,5-Trihydroxybenzoyloxy)naphthalen-1-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
---|---|
CAS | 1094451-90-7 |
Cible | Fatty Acid Synthase Inhibitors |
Formule moléculaire | C24H16O10 |
Poids de la formule | 464.38 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18766019
|
Tocris Bioscience™
5446/10 |
10 mg |
274.29€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18700929
|
Tocris Bioscience™
5446/50 |
50 mg |
1068.01€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
FASN inhibitor. Inhibits breast cancer cell proliferation in vitro (IC50 values are 21 - 79 μM), including cell lines resistant to anti-HER2 therapies. Blocks HER2 signaling and induces apoptosis. Inhibits growth of breast cancer xenografts in mice without causing anorexia.Spécification
3-(3,4,5-Trihydroxybenzoyloxy)naphthalen-1-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate | |
Fatty Acid Synthase Inhibitors | |
464.38 |
1094451-90-7 | |
C24H16O10 | |
>98% |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C