Learn More
Tocris Bioscience™ G-15
High affinity and selective GPER antagonist
Marque:  Tocris Bioscience™ 3678/10
231.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-16
Utilisez le code promo "21630" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18094522
  • 292.00€ / 10mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
G-15 is a high affinity and selective GPER receptor antagonist (Ki = 20 nM) that displays no affinity for ERα and ERβ at concentrations up to 10 μM. Inhibits agonist-induced calcium mobilization in vitro (EC50 of ~185 nM) and antagonizes the antidepressive and renoprotective effects of estrogen in vivo.
Spécification
Spécification
(3aS*,4R*,9bR*)-4-(6-Bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,4,5,9b-3H-cyclopenta[c]quinoline
10 mg
C19H16BrNO2
1161002-05-6
Estrogen and Related Receptor Antagonists
99%