Learn More
A&D Weighing Balances de précision agréées IP 65/Classe II FX/FZ
Une balance de précision qui combine toutes les fonctions de pesage essentielles dans un modèle compact et léger.
Marque: A&D Weighing FZ-200i-WP-EC
1486.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24377" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étanchéité à l'eau et à la poussière IP65 (WP)
- Étalonnage interne par simple pression sur un bouton (FZ-i et FZ-i-WP)
- Fonction amortisseur
- Fonction de mise sous/hors tension automatique
- Format d'encombrement B5 pour une utilisation dans les espaces exigus
- Écran VFD pour une lecture facile des résultats de pesée
- Fonction de calcul statistique SCF
- Interface standard RS-232C
- Capteur rapide SHS compact, temps de réponse d'environ 1 seconde
- Interface Quick-USB, aucune installation de pilote requise (en option)
- Interface LAN Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
- Plateau pour pesée d'animaux (en option)
- Paravent grand format (en option)
- Paravent petit format inclus sur les modèles à 1 mg
- Bloc batterie rechargeable NiMH intégré (en option)
Specifications
BPL/BPF/BPC/ISO/IP65/OIML | |
220 g | |
0,001 g | |
FZ-200i-WP-EC | |
11 VA à l'adaptateur (12 V, 1 A) |
RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option) | |
VFD | |
Acier inoxydable | |
1 seconde |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
A&D Weighing Balances de précision agréées IP 65/Classe II FX/FZ > 220 g x 1 mg
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction