Learn More
A&D Weighing Balances de précision agréées IP 65/Classe II FX/FZ
Click to view available options
Capacité:
122 g
220 g
320 g
1220 g
2200 g
3200 g
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Étanchéité à l'eau et à la poussière IP65 (WP)
- Étalonnage interne par simple pression sur un bouton (FZ-i et FZ-i-WP)
- Fonction amortisseur
- Fonction de mise sous/hors tension automatique
- Format d'encombrement B5 pour une utilisation dans les espaces exigus
- Écran VFD pour une lecture facile des résultats de pesée
- Fonction de calcul statistique SCF
- Interface standard RS-232C
- Capteur rapide SHS compact, temps de réponse d'environ 1 seconde
- Interface Quick-USB, aucune installation de pilote requise (en option)
- Interface LAN Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
- Plateau pour pesée d'animaux (en option)
- Paravent grand format (en option)
- Paravent petit format inclus sur les modèles à 1 mg
- Bloc batterie rechargeable NiMH intégré (en option)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BPL/BPF/BPC/ISO/IP65/OIML |
| Type de connexion | RS-232 C, Quick USB (option), LAN Ethernet (option) |
| Capacité | 320 g |
| Type d’affichage | VFD |
| Précision affichage | 0,001 g |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | FZ-300i-WP-EC |
| Temps de stabilisation | 1 seconde |
| Alimentation électrique | 11 VA à l'adaptateur (12 V, 1 A) |