Learn More
A&D Weighing Balances de précision IP65 FX/FZ
Les balances de précision A&D série FZ/FX associent toutes les fonctions de pesage essentielles dans un ensemble compact et léger.
1119.20€ - 1630.00€
Spécification
Certifications/Conformité | BPL/BPF/BPC/ISO/IP65 |
---|---|
Type de connexion | RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option) |
Type d’affichage | VFD |
Matériau | Acier inoxydable |
Temps de stabilisation | 1 seconde |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16631072
![]() |
A&D Weighing
FX-2000i-WP |
2200 g |
1420.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16651072
|
A&D Weighing
FX-200i-WP |
220 g | N/A | N/A | N/A | |||||
16671072
![]() |
A&D Weighing
FX-3000i-WP |
3200 g |
1630.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16691062
![]() |
A&D Weighing
FX-1200i-WP |
1220 g |
1350.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16691072
![]() |
A&D Weighing
FX-300i-WP |
320 g |
1495.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Indice IP65 d’étanchéité à l’eau et à la poussière
- Étalonnage interne intégré sur simple pression d’un bouton
- Fonction d’absorption des chocs
- Fonction de marche/arrêt automatique
- Encombrement de taille B5 pour une utilisation dans des espaces étroits
- Affichage VFD (vacuum fluorescent display, affichage fluorescent sous vide) pour des résultats de pesée faciles à lire
- SCF – Statistical Calculation Function, fonction de calcul statistique
- RS-232C standard
- Capteur SHS compact et rapide, temps de réponse en 1 seconde seulement
- Interface USB rapide,– sans installation de pilote requise (en option)
- Interface – LAN Ethernet avec le logiciel WinCT-Plus (en option)
- Plateau de pesée pour animaux (en option)
- Grand pare-brise (en option)
- Petit pare-brise inclus dans les modèles à 1 mg
- Bloc-batterie NiMH rechargeable intégré (en option)
Spécification
BPL/BPF/BPC/ISO/IP65 | |
VFD | |
1 seconde |
RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option) | |
Acier inoxydable | |
11 VA à l'adaptateur (12 V, 1 A) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
A&D Weighing Balances de précision IP65 FX/FZ