missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FUS/TLS Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3A10B5, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Proteintech 60160-1-IG-150UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16857135

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

This antibody is a mouse monoclonal antibody raised against an internal region of human FUS. Initial reports from our customers suggest this new monoclonal FUS antibody (60160-1-Ig) is a useful tool in ALS and FTLD research. For more details, please see o

FUS/TLS was originally described as fused in Sarcoma is actually related to a number of different cellular processes and correlated to several diseases. FUS binds DNA as a single or double strand, and acts as a site for transcription factors to recognize. Since FUS is well-documented to be involved in liposarcoma, lipoma and leukaemia, it is believed that when its normal housekeeping functions related to transcription are disrupted, normal cells become cancerous. Interestingly, FUS is also associated with the fatal neuron disorder amyotrophic lateral sclerosis; interruption of its normal RNA-binding functions leads to incorrect cellular localization and leads to pathologies of the neuron. Thus, FUS regulation of cellular functions is a critical component of maintece of healthy cells.
Spécification

Spécification

FUS/TLS
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P35637, P56959
FUS
FUS/TLS Fusion Protein Ag2150
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
3A10B5
Unconjugated
FUS
75 kDa DNA pairing protein, FUS, FUS CHOP, FUS1, FUS-CHOP, hnRNP P2, Oncogene FUS, Oncogene TLS, POMp75, RNA binding protein FUS, TLS, TLS/CHOP
Mouse
Antigen Affinity Chromatography
RUO
233908, 2521
-20°C
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis