Learn More
Thermo Scientific Chemicals Furosemide, 97+ %
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Furosemide |
Point de fusion | 218.0°C to 220.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Merck Index | 15,4338 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: slightly soluble |
Poids de la formule | 330.74 |
Pourcentage de pureté | 97+% |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Produktidentifikator
- Furosemide
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.