Learn More
Carbolite™ Four avec capteur de température de type R
10525.80€ - 26478.80€
Specifications
Certifications/Conformité | Compliance to BSEN 61010 |
---|---|
Type | Furnace |
À utiliser avec (application) | For use in quality control, heat treatment and research of ceramic materials. |
Tension | 230 V |
Fréquence | 50/60 Hz |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | max. (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | max. (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
12029239
|
Carbolite™
RHF1415-230SN+&02-301 |
15 L | 1400°C |
14914.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10551305
|
Carbolite™
RHF1403-230SN+&02-301 |
3 L | 1400°C |
10525.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12183290
|
Carbolite™
RHF1515-230SN+&02-301 |
15 L | 1500°C |
26478.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12133300
|
Carbolite™
RHF1503-230SN+&02-301 |
3 L | 1500°C |
12444.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12089872
|
Carbolite™
HTF1705-230SN+TMP-3216P1BASE |
5 L | 1700°C |
23479.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10009482
|
Carbolite™
RHF1508-230SN+&02-301 |
8 L | 1500°C |
19816.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Specifications
Compliance to BSEN 61010 | |
For use in quality control, heat treatment and research of ceramic materials. | |
50/60 Hz |
Furnace | |
230 V |